Support rings
Support rings
Anneau de support renforcé, avec tige (8 mm), 50 mm
N° de catalogue 241-0317
Fournisseur:   RSG
Support rings
N° de catalogue 241-0317
Fournisseur:  RSG
Support rings
Support rings
Anneau de support renforcé, avec tige (8 mm), 50 mm
Prix
23,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Spécifications
  • Ø int.:
    50 mm
  • Désignation:
    Anneau de support renforcé, avec tige (8 mm)