Kits d'instruments de microscopie
Kits d'instruments de microscopie
Kit de microscopie, sept pièces
N° de catalogue RSGA066.807
Fournisseur:   RSG
Kits d'instruments de microscopie
N° de catalogue RSGA066.807
Fournisseur:  RSG
Kits d'instruments de microscopie
Kits d'instruments de microscopie
Kit de microscopie, sept pièces
Prix
158,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Microscopy instrument set in a grey wooden box, all articles are completely made of stainless steel.
  • 1 pair of microscopy scissors
  • 1 microscopy needle straight
  • 1 microscopy needle bent
  • 1 pair of tweezers, pointed straight with guide pin
  • 1 scalpel
Informations de commande: On demand the arrangement of the 7 pcs. set can be individualised.
Spécifications
  • Désignation:
    Kit de microscopie, sept pièces