Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Jerricanes de sécurité

Jerricanes de sécurité

Jerrican de sécurité avec bec doseur 1½" et aération séparée, poli, 5 l
N° de catalogue 119-2180
Jerricanes de sécurité
N° de catalogue 119-2180
Jerricanes de sécurité
Jerricanes de sécurité

Jerrican de sécurité avec bec doseur 1½" et aération séparée, poli, 5 l

Prix
339,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En acier inoxydable.

  • Utilisation en usine de liquides inflammables tels que les solvants
  • Résistance aux explosions grâce aux systèmes anti-feu (amovibles) et soupapes de régulation de la pression
  • Les robinets et dispositifs de mesure sont à fermeture automatique
  • Acier inoxydable haute qualité et résistant aux produits chimiques (épaisseur de 0,8 mm) et joints en PTFE
  • Une manipulation aisée grâce à une conception ergonomique
  • Les modèles avec robinets à fermeture automatique sont équipés d'une vis de ventilation séparée et conviennent au stockage horizontal et à la décantation

La forme du jerricane optimise l'utilisation de l'espace de stockage limité, par exemple dans les armoires de sécurité.

Documents

Spécifications
  • Capacité:
    5 l
  • Désignation:
    Jerrican de sécurité avec bec doseur 1½" et aération séparée, poli
  • Seq:
    03
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 119-0169
    Système anti-flamme
    Tous les conteneurs (5, 10 ou 20 l) et fûts de sécurité (10 ou 25 l) Rötzmeier
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 25,10 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø×h
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 119-0161
    Bec pivotant 1½"
    28×175 mm
    Tous les bidons et fûts (10 et 25 l) de sécurité Rötzmeier
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 81,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 119-0129
    Bouchon à vis 1½" avec soupape de régulation de pression
    119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 63,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 119-2401
    Robinet à fermeture automatique 1½"
    119-2180, -2181, -2182, -0122, -0157, -0156
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 112,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 119-2391
    Dispositif de fermeture automatique 1½" pour jerricans et bidons de sécurité
    119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 87,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.