Jerricanes de sécurité
Jerricanes de sécurité
Jerrican de sécurité avec bouchon fileté 1½", 5 l
Catalog # 119-2045
Jerricanes de sécurité
Catalog # 119-2045
Jerricanes de sécurité
Jerricanes de sécurité
Jerrican de sécurité avec bouchon fileté 1½", 5 l
Price
267,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
  • Utilisation en usine de liquides inflammables tels que les solvants
  • Résistance aux explosions grâce aux systèmes anti-feu (amovibles) et soupapes de régulation de la pression
  • Les robinets et dispositifs de mesure sont à fermeture automatique
  • Acier inoxydable haute qualité et résistant aux produits chimiques (épaisseur de 0,8 mm) et joints en PTFE
  • Une manipulation aisée grâce à une conception ergonomique
  • Les modèles avec robinets à fermeture automatique sont équipés d'une vis de ventilation séparée et conviennent au stockage horizontal et à la décantation
La forme du jerricane optimise l'utilisation de l'espace de stockage limité, par exemple dans les armoires de sécurité.
Documents
Specifications
  • Capacité:
    5 l
  • Désignation:
    Jerrican de sécurité avec bouchon fileté 1½"
  • Seq:
    01
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 119-0169
    Système anti-flamme
    Tous les conteneurs (5, 10 ou 20 l) et fûts de sécurité (10 ou 25 l) Rötzmeier
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 25,10 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Ø×h
    Pour
    Availability
    Price
  • 119-0161
    Bec pivotant 1½"
    28×175 mm
    Tous les bidons et fûts (10 et 25 l) de sécurité Rötzmeier
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 81,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 119-0129
    Bouchon à vis 1½" avec soupape de régulation de pression
    119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 63,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 119-2401
    Robinet à fermeture automatique 1½"
    119-2180, -2181, -2182, -0122, -0157, -0156
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 112,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 119-2391
    Dispositif de fermeture automatique 1½" pour jerricans et bidons de sécurité
    119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 87,00 €