Bidons de sécurité
Bidons de sécurité
Conteneur de sécurité avec bec doseur de précision 1¼", poli, 1 l
N° de catalogue 119-0101
Bidons de sécurité
N° de catalogue 119-0101
Bidons de sécurité
Bidons de sécurité
Conteneur de sécurité avec bec doseur de précision 1¼", poli, 1 l
Prix
202,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable haute qualité résistant aux produits chimiques et joints en PTFE.
  • Manipulation aisée, conception ergonomique et grande stabilité
  • Systèmes anti-feu de résistance aux explosions et aux flammes
  • Soupapes de régulation de la pression (environ 0,3 bar)
  • Dispositifs à fermeture automatique
  • Humidificateurs pour un nettoyage sûr avec solvants
Pour une manipulation sûre et aisée de petits volumes de liquides inflammables.
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    1 l
  • Désignation:
    Conteneur de sécurité avec bec doseur de précision 1¼", poli
  • Seq:
    08
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 119-0170
    Système anti-flamme
    Tous les bidons de sécurité, humidificateurs et conteneurs sécurisés de transport
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 17,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 119-0139
    Bac de trempage avec pompe pour récipient de sécurité, 1 l
    119-2000, -0103, -0101, -0102
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 132,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 119-0140
    Bac de trempage avec pompe pour récipient de sécurité, 2 l
    119-2042, -0106, -0104, -0105
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 134,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 119-0144
    Bouchon à vis 1¼" avec soupape de régulation de pression
    Tous les bidons de sécurité et humidificateurs Rötzmeier
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 53,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 119-2390
    Dispositif de fermeture automatique 1¼" avec ventilation
    Tous les bidons et humidificateurs Rötzmeier
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 77,00 €