Stand bases
200×315 mm, 3 kg, bleu
N° de catalogue 241-0182
Fournisseur: R L ENTERPRISES
Aller à :
Product Details & Documents
Rectangular retort bases with M10 threaded hole in centre of short side.
- Steel, with acrylic finish
- Acid resistant surface
- Non-slip rubber feet for a firm footing
: Supplied without rods which need to be ordered separately.
Spécifications
- Couleur:bleu
- L×l:200×315 mm
- Seq:08
- Poids:3 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.