Stand bases
160×250 mm, 2 kg, bleu
N° de catalogue 241-0179
Fournisseur:   R L ENTERPRISES
Stand bases
N° de catalogue 241-0179
Fournisseur:  R L ENTERPRISES
Stand bases
Stand bases
160×250 mm, 2 kg, bleu
Prix
78,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rectangular retort bases with M10 threaded hole in centre of short side.
  • Steel, with acrylic finish
  • Acid resistant surface
  • Non-slip rubber feet for a firm footing
 : Supplied without rods which need to be ordered separately.
Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • L×l:
    160×250 mm
  • Seq:
    06
  • Poids:
    2 kg