Stand bases
Stand bases
125×200 mm, 1,25 kg, blanc
N° de catalogue 241-0177
Fournisseur:   R L ENTERPRISES
Stand bases
N° de catalogue 241-0177
Fournisseur:  R L ENTERPRISES
Stand bases
Stand bases
125×200 mm, 1,25 kg, blanc
Prix
55,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rectangular retort bases with M10 threaded hole in centre of short side.
  • Steel, with acrylic finish
  • Acid resistant surface
  • Non-slip rubber feet for a firm footing
Informations de commande: Supplied without rods which need to be ordered separately.
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • L×l:
    125×200 mm
  • Seq:
    03
  • Poids:
    1,25 kg