Sodium hypochlorite (14% Cl₂) en solution aqueuse, TECHNICAL
Fut Plastique, 25 L
N'étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.
- :7681-52-9
- :ClNaO
- :MFCD00011120
- :74.44 g/mol
- :111 °C (1013 hPa)
- :–30…–20 °C
- :1,22 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :231-668-3
- :1791
- :8,II
- Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling):Min. 11.5 %
- Identification:Passes test
- Type de conditionnement:Fut Plastique
- Cdt:25 L