Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Sodium hypochlorite (14% Cl₂) en solution aqueuse, TECHNICAL

Bidon Plastique, 5 L
Catalog # 90350.5000
Corrosive
Environment
Supplier:   VWR Chemicals
Sodium hypochlorite (14% Cl₂) en solution aqueuse, TECHNICAL
Catalog # 90350.5000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  7681-52-9
Sodium hypochlorite (14% Cl₂) en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium hypochlorite (14% Cl₂) en solution aqueuse, TECHNICAL

Bidon Plastique, 5 L

CAS Number:  7681-52-9
Price
32,90 €
Log in for availability
1 * 5 L
Product Details & Documents

N'étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.

  • CAS Number:7681-52-9
  • Formula:ClNaO
  • MDL Number:MFCD00011120
  • Molecular Weight:74.44 g/mol
  • Boiling Pt:111 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–30…–20 °C
  • Density:1,22 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:231-668-3
  • UN:1791
  • ADR:8,II
Specifications

Specification Test Results

  • Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling):
    Min. 11.5 %
  • Identification:
    Passes test

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    5 L

Specifications