Formaldéhyde 35% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL
Conteneur en plastique, 25 L
  90240.9025
Formaldéhyde 35% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL
  90240.9025
 :  50-00-0
Formaldéhyde 35% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL
Formaldéhyde 35% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL
Conteneur en plastique, 25 L
 :  50-00-0
136,00 €
1 * 25 L
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
 :  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  •  :50-00-0
  •  :CH₂O
  •  :MFCD00003274
  •  :30.03 g/mol
  •  :1,088 g/cm³ (20 °C)
  •  :66 °C (coupe fermée)
  •  :Température ambiante
  •  :200-001-8
  •  :2209
  •  :8,III
  •  :stabilisé avec methanol 10-15 %
  • Assay:
    Min. 34.5 %
  • Type de conditionnement:
    Conteneur en plastique
  • Cdt:
    25 L