Pompes à membrane
Product Details & Documents
La pompe à membrane est 100% sans huile. Son utilisation est facile, elle ne consomme pas d'eau et ne génère ni huiles, ni eaux usées. Pour une large gamme d'applications pour le vide ou le transfert de gaz dans des laboratoires de physique ou chimie.
- Disponible avec membrane aluminium ou chimique "C"
- Grand choix de valeurs de vide limite et de volume d'aspiration, ce dernier étant élevé, même à basse pression
- Entraînement sans entretien, entretien facile, remplacement aisé des membranes et des clapets
- Très silencieuse, réduction du nombre de vibrations
- Durée de vie des membranes et des clapets optimisée (généralement, plus de 10000 heures de fonctionnement)
Pompe à membrane aluminium
Les pièces en contact avec le milieu sont en aluminium, FPM, PE, PBT. Pour une vaste gamme d'applications de création du vide en laboratoires et d'utilisations avec des gaz non corrosifs, notamment la filtration, le dégazage et l'imprégnation sous vide.
Clapets en FPM d'une durée de vie exceptionnelle
Hautes performances grâce au grand volume d'aspiration, avec un espace mort minimal
Double-membrane en FPM optimisée très souple et renforcée avec du tissu; sécurité de fonctionnement et durée de vie de la membrane élevées
Disponible en versions à une, deux, trois ou quatre étages
Design compact.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
Certifications: Homologation ATEX: II 3G IIC T3 X atm. interne uniquement (sauf modèle for ME 4R NT).
Delivery information: Comprend la pompe avec commutateur, câble, prise et manuel d'utilisation.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
AP_100l_MD12NT_50Hz AP_100l_MD12NT_60Hz AP_100l_ME16_50Hz AP_100l_ME16_60Hz AP_100l_ME16NT_50Hz
Technical Drawing
VACU20696080_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Modèle:ME 16 avec prise UK
- Seq:31
- Débit:200
- Indice de protection:IP 20
- Raccordement côté refoulement (EX):Buse de flexible DN 10 mm / silencieux / G 1/4"
- Vide final (abs.):<80 mbar
- Poids:23 kg
- L×P×H:470×222×294 mm
- Pression finale avec ballast à gaz:–
- Raccordement côté aspiration (IN):Petite bride KF DN 25
- Puissance du moteur:0,39 kW
- Cat. No.:181-0045
- Pression finale (abs.):80 mbar
- Nombre d'étages:1
- Vide:80 mbar
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 185-2277Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - 41,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 181-0020Service kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm keyLog in for availability1 * 1 ST - 127,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VACU20639883Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - 68,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VACU20662591Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - 63,20 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VACU20662592Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - 80,30 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VACU20699948Kit de mise à niveau condensateur de vapeur d'échappement pour série NTLog in for availability1 * 1 ST - 571,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VACU20696820Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - 71,80 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VACU20696877Kit de service pour ME 2 NT, comprend diaphragme, vannesLog in for availability1 * 1 ST - 48,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VACU20696878Kit de service pour ME 2C NT, comprend diaphragme, vannesLog in for availability1 * 1 ST - 48,80 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VACU20696874Kit de service pour ME 1/ME 1C, inclut diaphragme, vannes, clé à diaphragmeLog in for availability1 * 1 ST - 53,20 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 181-0259Unité de vanne de régulateur de vide pour la chimie, pour ME/MZ 1CLog in for availability1 * 1 ST - 296,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VACU20696835Kit de scellage pour pompe à diaphragme MZ 2DLog in for availability1 * 1 ST - 92,60 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- VACU20696827Kit de service pour MV 10, MD 12, comprend diaphragme, vannesLog in for availability1 * 1 ST - 364,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice