Blind small flanges
Blanking flange, DN 16, Acier inoxydable
N° de catalogue 185-2112
Fournisseur: VACUUBRAND
Aller à :
Product Details & Documents
Blind small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Used for vacuum system.
Documents
MB_Blindflansche_KF
Dessin technique
Spécifications
- Désignation:Blanking flange, DN 16
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:07