Colonnes de désalinisation HiPrep™
HiPrep™ 26/10 Desalting, PP, 26×100 mm, 1×53 ml, ≤15 ml, <31 ml/min
N° de catalogue 17-5087-01
Fournisseur:   Cytiva
Colonnes de désalinisation HiPrep™
N° de catalogue 17-5087-01
Fournisseur:  Cytiva
Colonnes de désalinisation HiPrep™
Colonnes de désalinisation HiPrep™
HiPrep™ 26/10 Desalting, PP, 26×100 mm, 1×53 ml, ≤15 ml, <31 ml/min
Prix
747,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 53 mL
Product Details & Documents
La colonne de désalinisation HiPrep™ 26/10 est une colonne pratique, prête à l'emploi, préremplie avec Sephadex™ G-25 Fine pour la désalinisation et l'échange de tampon pour des tailles d'échantillons atteignant 15 ml par colonne.
  • Remplace la dialyse par une désalinisation pour un gain de temps et une réduction de la main-d'œuvre
  • Compatible avec une pompe de laboratoire ou un système de chromatographie
  • Il est possible d'utiliser deux à quatre colonnes en série pour des tailles d'échantillons de 30 à 60 ml
Spécifications
  • Débit:
    <31 ml/min
  • Capacité:
    1×53 ml
  • Désignation:
    HiPrep™ 26/10 Desalting
  • Seq:
    01
  • Matériau de colonne:
    PP
  • Dimensions du lit:
    26×100 mm
  • Volume d'échantillon:
    ≤15 ml
  • Plage de pH:
    2 - 13
  • Cat. No.:
    17-5087-01
  • Stockage:
    4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • Pression max.:
    1,5 bar