Trompe à eau
Water pump 5722, with non return valve, female connection G 3/4 to water top, outside Ø: 26,5 mm (245 g), G 3/4 femelle pour robinet eau
N° de catalogue 181-0120
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Trompe à eau en laiton nickelé.
- Stable et solide
- Une olive latérale permet le raccordement à un tuyau à vide d'un diamètre intérieur de 8 mm
- Disponible avec ou sans valve anti-retour
- Livrée avec raccordement d'eau pour des tuyaux d'un diamètre intérieur de 14 mm ou boulonnage pour le raccordement à un robinet
- Manomètre disponible en option pour tous les modèles
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
USBE5721_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Water pump 5722, with non return valve, female connection G 3/4 to water top, outside Ø: 26,5 mm (245 g)
- Connexion:G 3/4 femelle pour robinet eau
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix