Pinces Mohr
80 mm
N° de catalogue 229-0335
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Pinces Mohr
N° de catalogue 229-0335
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Pinces Mohr
Pinces Mohr
80 mm
Prix
7,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En laiton nickelé. Pour réguler ou arrêter complètement le débit dans des raccords pour tuyaux.
  • Excellente résistance thermique
  • Manipulation aisée, rapide et sûre
  • Nettoyage aisé
Spécifications
  • Longueur:
    80 mm