Pinces Hoffmann
60 mm
N° de catalogue 229-0348
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
En laiton nickelé. Ces pinces régulent ou arrêtent le débit.
- Excellente résistance thermique
- Vis à tête moletée (serrage normal) et vis papillon (serrage extrême)
- Nettoyage aisé
Informations de commande: les valeurs de la colonne de largeur de bande font référence à l'espace entre les bras des pinces.
Spécifications
- Largeur de bande:60 mm