Pinces Hoffmann
40 mm
229-0346
En laiton nickelé. Ces pinces régulent ou arrêtent le débit.
- Excellente résistance thermique
- Vis à tête moletée (serrage normal) et vis papillon (serrage extrême)
- Nettoyage aisé
: les valeurs de la colonne de largeur de bande font référence à l'espace entre les bras des pinces.
- Largeur de bande:40 mm