Pinces Hoffmann
Pinces Hoffmann
20 mm
N° de catalogue 229-0343
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Pinces Hoffmann
N° de catalogue 229-0343
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Pinces Hoffmann
Pinces Hoffmann
20 mm
Prix
7,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En laiton nickelé. Ces pinces régulent ou arrêtent le débit.
  • Excellente résistance thermique
  • Vis à tête moletée (serrage normal) et vis papillon (serrage extrême)
  • Nettoyage aisé
Ordering information: les valeurs de la colonne de largeur de bande font référence à l'espace entre les bras des pinces.
Spécifications
  • Largeur de bande:
    20 mm