Pinces Hoffmann
17 mm
  229-0342
Pinces Hoffmann
  229-0342
Pinces Hoffmann
Pinces Hoffmann
17 mm
7,10 €
1 * 1 ST
En laiton nickelé. Ces pinces régulent ou arrêtent le débit.
  • Excellente résistance thermique
  • Vis à tête moletée (serrage normal) et vis papillon (serrage extrême)
  • Nettoyage aisé
 : les valeurs de la colonne de largeur de bande font référence à l'espace entre les bras des pinces.
  • Largeur de bande:
    17 mm