Aiguilles de dissection
Aiguilles de dissection
Lancette, 140 mm
N° de catalogue USBE5490
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Aiguilles de dissection
N° de catalogue USBE5490
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Aiguilles de dissection
Aiguilles de dissection
Lancette, 140 mm
Prix
2,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel needles with plastic handles.
Weight: 4 - 5 g
Spécifications
  • Forme:
    Lancette
  • Longueur:
    140 mm