Aiguilles de dissection
Courbe, 140 mm
N° de catalogue USBE5480
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel needles with plastic handles.
Weight: 4 - 5 g
Spécifications
- Forme:Courbe
- Longueur:140 mm