Aiguilles de dissection
Aiguilles de dissection
Droit, 140 mm
N° de catalogue USBE5470
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Aiguilles de dissection
N° de catalogue USBE5470
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Aiguilles de dissection
Aiguilles de dissection
Droit, 140 mm
Prix
1,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel needles with plastic handles.
Weight: 4 - 5 g
Spécifications
  • Forme:
    Droit
  • Longueur:
    140 mm