Mortiers avec pilon
Mortiers avec pilon
450 ml, 90 mm, 77 mm, 150 mm, 160 mm
N° de catalogue 410-0103
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Mortiers avec pilon
N° de catalogue 410-0103
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Mortiers avec pilon
Mortiers avec pilon
450 ml, 90 mm, 77 mm, 150 mm, 160 mm
Prix
163,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mortier et tête de pilon en acier inoxydable.
  • Pieds antidérapants
Hand wash only.
Spécifications
  • Profondeur:
    77 mm
  • Ø:
    160 mm
  • Ø int.:
    150 mm
  • Capacité:
    450 ml
  • Hauteur:
    90 mm