Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Mortiers avec pilon

165 ml, 60 mm, 47 mm, 90 mm, 100 mm
  410-0102
Mortiers avec pilon
  410-0102
Mortiers avec pilon
Mortiers avec pilon

165 ml, 60 mm, 47 mm, 90 mm, 100 mm

 
112,00 €
   
1 * 1 ST
 

Mortier et tête de pilon en acier inoxydable.

  • Pieds antidérapants

Hand wash only.

 
  • Profondeur:
    47 mm
  • Ø:
    100 mm
  • Ø int.:
    90 mm
  • Capacité:
    165 ml
  • Hauteur:
    60 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.