Stylo à pointe diamant
Stylo pointe diamant, stylo à bille, 140 mm
Catalog # 201-0392
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Pointe diamant sur une monture en métal
- Avec manche en bois ou en plastique type stylo à bille
- Ne convient pas pour les incisions
- Longueur: 140 mm
Permet d'écrire sur des surfaces en verre et en métal.
Specifications
- Désignation:Stylo pointe diamant, stylo à bille, 140 mm