Stylo à pointe diamant
Stylo à pointe diamant
Stylo pointe diamant, manche en bois
N° de catalogue 201-0391
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Stylo à pointe diamant
N° de catalogue 201-0391
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Stylo à pointe diamant
Stylo à pointe diamant
Stylo pointe diamant, manche en bois
Prix
39,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pointe diamant sur une monture en métal
  • Avec manche en bois ou en plastique type stylo à bille
  • Ne convient pas pour les incisions
  • Longueur: 140 mm
Permet d'écrire sur des surfaces en verre et en métal.
Spécifications
  • Désignation:
    Stylo pointe diamant, manche en bois