Pelles
2500 ml, 410 mm
N° de catalogue USBE3727
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance thermique
- Légères, robustes et pratiques
Spécifications
- Capacité:2500 ml
- Longueur:410 mm