Pelles
800 ml, 330 mm
N° de catalogue USBE3725
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance thermique
- Légères, robustes et pratiques
Spécifications
- Capacité:800 ml
- Longueur:330 mm