Pincettes
Pincettes
Pointues/mousses, 115 mm
N° de catalogue 232-0087
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Pincettes
N° de catalogue 232-0087
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Pincettes
Pincettes
Pointues/mousses, 115 mm
Prix
4,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable antirouille. Large gamme de pinces de qualité pour de nombreuses applications de laboratoire, de production, etc.
  • Pratiques
  • Anti-magnétiques
  • Résistantes aux produits corrosifs
Spécifications
  • Type:
    Pointues/mousses
  • Longueur:
    115 mm