Pinces à chaîne
Pinces à chaîne
100 - 170 mm
Catalog # 241-0261
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Pinces à chaîne
Catalog # 241-0261
Pinces à chaîne
Pinces à chaîne
100 - 170 mm
Price
49,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zinc moulé sous pression, nickelé. Pour fixer les béchers, flacons, récipients de réaction et autres récipients de laboratoire sur des supports.
  • Avec support doublé de liège
  • Chaîne réglable, recouverte de caoutchouc
  • Sans tête de support
Specifications
  • Largeur de serrage:
    100 - 170 mm