Pinces à chaîne
Pinces à chaîne
40 - 120 mm
N° de catalogue 241-2016
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Pinces à chaîne
N° de catalogue 241-2016
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Pinces à chaîne
Pinces à chaîne
40 - 120 mm
Prix
45,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zinc moulé sous pression, nickelé. Pour fixer les béchers, flacons, récipients de réaction et autres récipients de laboratoire sur des supports.
  • Avec support doublé de liège
  • Chaîne réglable, recouverte de caoutchouc
  • Sans tête de support
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    40 - 120 mm