Pinces
Pinces
30 - 80 mm
N° de catalogue 241-7547
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Pinces
N° de catalogue 241-7547
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Pinces
Pinces
30 - 80 mm
Prix
23,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zinc moulé sous pression, recouvert de nickel.
  • Avec mâchoires recouvertes de vinyle
  • Avec tige de 10 mm de Ø
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    30 - 80 mm