Pinces
30 - 80 mm
N° de catalogue 241-0254
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
En zinc moulé sous pression, poudré.
- Les mâchoires des pinces sont recouvertes d'une couche de liège afin de protéger les objets maintenus
- Sans noix de fixation au support
- Vis papillon pour un serrage aisé et rapide
Spécifications
- Largeur de serrage:30 - 80 mm