Pinces
Pinces
20 - 40 mm
N° de catalogue 241-7315
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Pinces
N° de catalogue 241-7315
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Pinces
Pinces
20 - 40 mm
Prix
12,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En zinc moulé sous pression, poudré.
  • Les mâchoires des pinces sont recouvertes d'une couche de liège afin de protéger les objets maintenus
  • Sans noix de fixation au support
  • Vis papillon pour un serrage aisé et rapide
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    20 - 40 mm