Pinces
12 - 25 mm
Catalog # 241-7314
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
En zinc moulé sous pression, poudré.
- Les mâchoires des pinces sont recouvertes d'une couche de liège afin de protéger les objets maintenus
- Sans noix de fixation au support
- Vis papillon pour un serrage aisé et rapide
Specifications
- Largeur de serrage:12 - 25 mm