Double noix de serrage
Avec laiton nickelé T-vis, Alliage d'aluminium poudré, 13,0 mm
N° de catalogue 241-7203
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Double noix de serrage
N° de catalogue 241-7203
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Double noix de serrage
Double noix de serrage
Avec laiton nickelé T-vis, Alliage d'aluminium poudré, 13,0 mm
Prix
19,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pour support de montage.
  • Montage et démontage rapides et aisés
  • Robuste, durable
  • Grand choix de matériaux différents pour de nombreuses applications
Spécifications
  • Désignation:
    Avec laiton nickelé T-vis
  • Matière:
    Alliage d'aluminium poudré
  • Seq:
    5
  • Pour tige Ø:
    13,0 mm