Double noix de serrage
Vis en laiton nickelé, Zinc moulé sous pression à revêtement poudré, vis en laiton nickelé, 16,0 mm
N° de catalogue 241-7222
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Pour support de montage.
- Montage et démontage rapides et aisés
- Robuste, durable
- Grand choix de matériaux différents pour de nombreuses applications
Spécifications
- Désignation:Vis en laiton nickelé
- Matière:Zinc moulé sous pression à revêtement poudré, vis en laiton nickelé
- Seq:7
- Pour tige Ø:16,0 mm