Tiges de support
12 mm, 750 mm
Catalog # 241-7132
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
- Robustes, très stables
- Très bonne résistance chimique
Specifications
- Ø:12 mm
- Longueur:750 mm
- Seq:05