Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 600 mm
N° de catalogue 241-7131
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Tiges de support
N° de catalogue 241-7131
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 600 mm
Prix
17,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
  • Robustes, très stables
  • Très bonne résistance chimique
Spécifications
  • Ø:
    12 mm
  • Longueur:
    600 mm
  • Seq:
    04