Tiges de support
12 mm, 750 mm
N° de catalogue 241-7152
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
En acier galvanisé.
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Très robustes
Spécifications
- Ø:12 mm
- Longueur:750 mm