Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 500 mm
N° de catalogue 241-7150
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Tiges de support
N° de catalogue 241-7150
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 500 mm
Prix
8,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier galvanisé.
  • Très bonne résistance aux produits chimiques
  • Très robustes
Spécifications
  • Ø:
    12 mm
  • Longueur:
    500 mm