Stand bases, tripod
Tripod base, tripod, 1850 g, 185 mm, Two rods (16 mm Ø)
N° de catalogue 241-0248
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Powder-coated steel, thickness 10 mm.
- For two rods up to 16 mm Ø
- Hinged screws M6
- Slip resistant adjusting feet
Spécifications
- Pour:Two rods (16 mm Ø)
- Désignation:Tripod base, tripod
- Longueur branche:185 mm
- Poids:1850 g