Stand rods
Stand rods
12 mm, Steel rod, 880 g, 1000 mm, M 10
N° de catalogue USBE2004/2104
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Stand rods
N° de catalogue USBE2004/2104
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Stand rods
12 mm, Steel rod, 880 g, 1000 mm, M 10
Prix
55,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm
Spécifications
  • Ø:
    12 mm
  • Filetage:
    M 10
  • Désignation:
    Steel rod, 880 g
  • Longueur:
    1000 mm
  • Seq:
    04