Stand rods
12 mm, Steel rod, 650 g, 750 mm, M 10
N° de catalogue USBE2003/2103
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
- Threaded (M 10)
- Diameter: 12 mm
Spécifications
- Ø:12 mm
- Filetage:M 10
- Désignation:Steel rod, 650 g
- Longueur:750 mm
- Seq:03