Statifs
Statifs
210×130 mm, 1,7 kg
N° de catalogue 241-7111
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Statifs
N° de catalogue 241-7111
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Statifs
Statifs
210×130 mm, 1,7 kg
Prix
24,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Revêtement acier pulvérisé. Support stable et antidérapant. Pour une grande variété d'applications. Avec un trou fileté M10 sur la face latérale
  • Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale
  • Nettoyage facile
  • Robustes
Spécifications
  • L×l:
    210×130 mm
  • Poids:
    1,7 kg