Brûleur, Teclu
Brûleur, Teclu
Brûleur de sécurité Teclu, avec régulation d'air et robinet, pour gaz naturel, Gaz naturel, 17 mm, 1305 °C
N° de catalogue 451-1364
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Brûleur, Teclu
N° de catalogue 451-1364
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Brûleur, Teclu
Brûleur, Teclu
Brûleur de sécurité Teclu, avec régulation d'air et robinet, pour gaz naturel, Gaz naturel, 17 mm, 1305 °C
Prix
153,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En laiton nickelé.
  • Brûleurs de sécurité avec veille permanente et régulation d'air pour propane ou gaz naturel
Tête du brûleur: Ø 20 mm
Consommation de gaz : 44 l/h (propane) 170 l/h (gaz naturel)
Température maximale: 1305 °C
Poids: 650 g
Hauteur: 180 mm
Spécifications
  • Max. temp.:
    1305 °C
  • Désignation:
    Brûleur de sécurité Teclu, avec régulation d'air et robinet, pour gaz naturel
  • Seq:
    01
  • Ø tête:
    17 mm
  • Pour:
    Gaz naturel