Brûleurs à gaz
Brûleur Teclu, robinet à pointeau, Gaz naturel
N° de catalogue 451-1365
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Version DIN.
- Avec régulation d'air et veilleuse interne
Ordering information: livré sans base de sécurité, à commander séparément.
Spécifications
- Désignation:Brûleur Teclu, robinet à pointeau
- Pour:Gaz naturel