Becs Bunsen
Bec Bunsen, robinet à levier, Ø 14 mm, Gaz naturel, 17 mm, 1240 ° C
Catalog # 451-0081
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Becs Bunsen
Catalog # 451-0081
Becs Bunsen
Becs Bunsen
Bec Bunsen, robinet à levier, Ø 14 mm, Gaz naturel, 17 mm, 1240 ° C
Price
61,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En laiton nickelé, pied en fonte
  • Régulateur d'air et veilleuse
  • Robinet à levier
Height: 150 mm.
 : Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.
Specifications
  • Puissance de chauffe:
    1240 ° C
  • Désignation:
    Bec Bunsen, robinet à levier, Ø 14 mm
  • Seq:
    01
  • Ø tête:
    17 mm
  • Pour:
    Gaz naturel
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Couleur
    Désignation
    Longueur
    Availability
    Price
  • USBE1622
    rouge
    Safety gas tubing
    1000 mm
    Log in for availability
    1 * 1 m - 20,40 €
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 451-1342
    Base de sécurité pour brûleurs, offre une stabilité supplémentaire et protège les plans de travail
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 8,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Longueur
    Couleur
    Availability
    Price
  • USBE1634
    Safety gas tubing
    2000 mm
    rouge
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 165,00 €