Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Becs Bunsen

Becs Bunsen

Bunsen burner with needle valve and pilot flame, Gaz naturel, 17 mm
N° de catalogue 451-0079
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Becs Bunsen
N° de catalogue 451-0079
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Becs Bunsen
Becs Bunsen

Bunsen burner with needle valve and pilot flame, Gaz naturel, 17 mm

Prix
55,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En laiton nickelé, pied en fonte.

  • Anneau de régulation d'air

Hauteur: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)

Ø tête: 17 mm (14 mm pour les modèles propane)

Documents

Spécifications
  • Désignation:
    Bunsen burner with needle valve and pilot flame
  • Ø tête:
    17 mm
  • Pour:
    Gaz naturel
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.